乙缩醛 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
乙缩醛, 1,1-二乙氧基乙烷, 乙醛缩二乙醇
102220010
102220050
102222500
ACRO102220010EA
0
CNY
ACRO102220010
ACRO102220050
ACRO102222500
乙缩醛 99%
乙缩醛
分子式:
C₆H₁₄O₂ 分子量: 118.18 g/mol 沸点: 102.7 溶点: –100 °C 密度: 0.825 g/cm³ 闪点: –21 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00009243 CAS号: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN号: 1088 ADR: 3 II Merck Index: 13,00040 |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l |
GC | ≥98.5 % |