二甲基乙二肟 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,3-丁二酮二肟, 丁二酮肟
172001000
172005000
ACRO172001000EA
0
CNY
ACRO172001000
ACRO172005000
二甲基乙二肟 99+%
二甲基乙二肟
分子式:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ 分子量: 116.12 g/mol 沸点: 53 溶点: 239…242 °C (dec.) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002117 CAS号: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 UN号: 2926 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,03272 |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 239 to 242 °C (Dec) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Gravimetry | ≥99.0 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in alcohol) |