丙酮肟 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
102391000 102395000
ACRO102391000EA 0 CNY
ACRO102391000 ACRO102395000
丙酮肟 98%
丙酮肟
分子式: C₃H₇NO
分子量: 73.09 g/mol
沸点: 135 °C (760 mmHg)
溶点: 58…62 °C
闪点: 60 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002118
CAS号: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN号: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00077
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %