亚氨基二乙酸二叔丁酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Iminodiacetic acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl 2,2'-azanediyldiacetate
D4109-1G D4109-5G
TCIAD4109-1GEA 0 CNY
TCIAD4109-1G TCIAD4109-5G
亚氨基二乙酸二叔丁酯 ≥97.0% (by GC)
亚氨基二乙酸二叔丁酯
分子式: C₁₂H₂₃NO₄
分子量: 245.32 g/mol
MDL编号: MFCD01863672
CAS号: 85916-13-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C