Donepezil hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D4099-5G D4099-1G
TCIAD4099-5GEA 0 CNY
TCIAD4099-5G TCIAD4099-1G
Donepezil hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Donepezil hydrochloride
分子式: C₂₄H₂₉NO₃
MDL编号: MFCD00881312
CAS号: 120011-70-3
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6264be500dce95f812776949409ed4993c3540f1&vid=6264be500dce95f812776949409ed4993c3540f1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %