3-二甲胺基丙烯醛 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Dimethylamino)acrylaldehyde, 3-(Dimethylamino)propenal, 3-(Dimethylamino)-2-propenal
D4092-25G D4092-5G
TCIAD4092-25GEA 0 CNY
TCIAD4092-25G TCIAD4092-5G
3-二甲胺基丙烯醛 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-二甲胺基丙烯醛
分子式: C₅H₉NO
分子量: 99.13 g/mol
沸点: 91°C
MDL编号: MFCD00006999
CAS号: 927-63-9
EINECS: 213-157-7
UN号: 3267
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %