1,1-Diisopropoxycyclohexane ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D4085-25G D4085-5G
TCIAD4085-25GEA 0 CNY
TCIAD4085-25G TCIAD4085-5G
1,1-Diisopropoxycyclohexane ≥95.0% (通过GC)
1,1-Diisopropoxycyclohexane
分子式: C₁₂H₂₄O₂
沸点: 85°C
MDL编号: MFCD00236381
CAS号: 1132-95-2
EINECS: 413-740-8
UN号: 1760
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %