二亚乙基三胺 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2ˊ-亚胺基双(乙胺), 2,2ˊ-二氨基二乙基胺, 二(2-氨乙基)胺
114310010 114310025 114312500
ACRO114310010EA 0 CNY
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500
二亚乙基三胺 98+%
二亚乙基三胺
分子式: C₄H₁₃N₃
分子量: 103.17 g/mol
沸点: 206 °C (760 mmHg)
溶点: –40 °C
密度: 0.96 g/cm³
闪点: 96 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008171
CAS号: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN号: 2079
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA