Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3981-1G
D3981-5G
TCIAD3981-1GEA
0
CNY
TCIAD3981-1G
TCIAD3981-5G
Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate ≥97.0% (通过GC)
Dimethyl-2-(1,3-dithiole)phosphonate
分子式:
C₅H₉O₃PS₂ 存储条件: Freezer |
CAS号:
133113-76-5 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |