内消旋-1,2-二苯基乙二胺 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D3930-1G D3930-5G
TCIAD3930-1GEA 0 CNY
TCIAD3930-1G TCIAD3930-5G
内消旋-1,2-二苯基乙二胺 ≥97.0% (通过滴定分析)
内消旋-1,2-二苯基乙二胺
分子式: C₁₄H₁₆N₂
MDL编号: MFCD00274328
CAS号: 951-87-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C