3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3928-1G
D3928-5G
TCIAD3928-1GEA
0
CNY
TCIAD3928-1G
TCIAD3928-5G
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene ≥96.0% (通过GC)
3,4'-Dihexyl-2,2'-bithiophene
分子式:
C₂₀H₃₀S₂ 沸点: 165°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD15072161 CAS号: 135926-93-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |