富马酸二异丁酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
Fumaric Acid Diisobutyl Ester
D3915-25G
D3915-500G
TCIAD3915-25GEA
0
CNY
TCIAD3915-25G
TCIAD3915-500G
富马酸二异丁酯 ≥98.0% (by GC)
富马酸二异丁酯
分子式:
C₁₂H₂₀O₄ 分子量: 228.29 g/mol 沸点: 122°C |
MDL编号:
MFCD00152430 CAS号: 7283-69-4 EINECS: 230-706-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |