2,3-二溴马来酰亚胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3910-1G D3910-5G
TCIAD3910-1GEA 0 CNY
TCIAD3910-1G TCIAD3910-5G
2,3-二溴马来酰亚胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,3-二溴马来酰亚胺
分子式: C4HBr2NO2
MDL编号: MFCD00185696
CAS号: 1122-10-7
UN号: 1759
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %