二氯(1,10-菲咯啉)铜(II) ≥98.0% (通过总氮和滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D3891-1G D3891-5G
TCIAD3891-1GEA 0 CNY
TCIAD3891-1G TCIAD3891-5G
二氯(1,10-菲咯啉)铜(II) ≥98.0% (通过总氮和滴定分析)
二氯(1,10-菲咯啉)铜(II)
分子式: C₁₂H₈Cl₂CuN₂
MDL编号: MFCD00134224
CAS号: 14783-09-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %