1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-1,3-二氢-2H-咪唑-2-亚基 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D3870-1G D3870-5G
TCIAD3870-1GEA 0 CNY
TCIAD3870-1G TCIAD3870-5G
1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-1,3-二氢-2H-咪唑-2-亚基 ≥97.0% (通过滴定分析)
1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-1,3-二氢-2H-咪唑-2-亚基
分子式: C₂₁H₂₄N₂
溶点: 155°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD09265338
CAS号: 141556-42-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %