trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3856-1G D3856-5G
TCIAD3856-1GEA 0 CNY
TCIAD3856-1G TCIAD3856-5G
trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane ≥97.0% (通过GC)
trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane
分子式: C₂₀H₂₈F₂
MDL编号: MFCD11053389
CAS号: 118164-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d1a47627134ca439710edf7c33d2d67aeec3b49&vid=2ae68cf10236397242b488a75832d6c6cc3b292e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C