二-μ-氯双[5-羟基-2-[1-(羟基亚氨基-κN)乙基]苯基-κC]钯(II)二聚物 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
D3807-1G D3807-250MG
TCIAD3807-1GEA 0 CNY
TCIAD3807-1G TCIAD3807-250MG
二-μ-氯双[5-羟基-2-[1-(羟基亚氨基-κN)乙基]苯基-κC]钯(II)二聚物 ≥95.0% (通过滴定分析)
二-μ-氯双[5-羟基-2-[1-(羟基亚氨基-κN)乙基]苯基-κC]钯(II)二聚物
分子式: C₁₆H₁₆Cl₂N₂O₄Pd₂
MDL编号: MFCD08705289
CAS号: 419581-64-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %