二-μ-氯双[5-氯-2-[(4-氯苯基)(羟基亚氨基-κN)甲基]苯基-κC]钯二聚物 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 二-氯双[5-氯-2-[(4-氯苯基)(羟基亚氨基)甲基]苯基-C]二钯, Nájera 催化剂 I
D3806-1G D3806-250MG
TCIAD3806-1GEA 0 CNY
TCIAD3806-1G TCIAD3806-250MG
二-μ-氯双[5-氯-2-[(4-氯苯基)(羟基亚氨基-κN)甲基]苯基-κC]钯二聚物 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
二-μ-氯双[5-氯-2-[(4-氯苯基)(羟基亚氨基-κN)甲基]苯基-κC]钯二聚物
分子式: C₂₆H₁₆Cl₆N₂O₂Pd₂
分子量: 813.97 g/mol
MDL编号: MFCD09038424
CAS号: 287410-78-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %