Desloratadine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
D3787-1G D3787-100MG
TCIAD3787-1GEA 0 CNY
TCIAD3787-1G TCIAD3787-100MG
Desloratadine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Desloratadine
分子式: C₁₉H₁₉ClN₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00871949
CAS号: 100643-71-8
Merck Index: 14,02922
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C