重氮烷基脲 ≥97.0% (以总氮计)
供应商: TCI
Warning
D3769-25G D3769-250G
TCIAD3769-25GEA 0 CNY
TCIAD3769-25G TCIAD3769-250G
重氮烷基脲 ≥97.0% (以总氮计)
重氮烷基脲
分子式: C₈H₁₄N₄O₇
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD03547942
CAS号: 78491-02-8
EINECS: 278-928-2
Merck Index: 14,03000
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %