Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
D3765-25G
D3765-5G
TCIAD3765-25GEA
0
CNY
TCIAD3765-25G
TCIAD3765-5G
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
分子式:
C₁₂H₁₈N₂O₄ |
MDL编号:
MFCD08062365 CAS号: 144689-94-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |