Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3692-1G D3692-5G
TCIAD3692-1GEA 0 CNY
TCIAD3692-1G TCIAD3692-5G
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (通过GC)
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
分子式: C₁₀H₁₄O₄
沸点: 119°C
CAS号: 17673-68-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %