3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3679-1G D3679-200MG
TCIAD3679-1GEA 0 CNY
TCIAD3679-1G TCIAD3679-200MG
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (通过GC)
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
分子式: C₆H₂Br₂S₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD10000958
CAS号: 392662-65-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C