2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3678-1G D3678-200MG D3678-5G
TCIAD3678-1GEA 0 CNY
TCIAD3678-1G TCIAD3678-200MG TCIAD3678-5G
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (通过GC)
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
分子式: C₆H₂Br₂S₂
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD03931293
CAS号: 25121-87-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C