Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
D3630-25G D3630-5G
TCIAD3630-25GEA 0 CNY
TCIAD3630-25G TCIAD3630-5G
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (通过GC)
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate
分子式: C₁₀H₁₈O₄
沸点: 79°C
MDL编号: MFCD02258541
CAS号: 2049-70-9
EINECS: 218-070-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %