(1,5-环辛二烯)二氯化铂(II)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Pt(COD)Cl2
D3592-1G D3592-200MG
TCIAD3592-1GEA 0 CNY
TCIAD3592-1G TCIAD3592-200MG
(1,5-环辛二烯)二氯化铂(II)
(1,5-环辛二烯)二氯化铂(II)
分子式: C₈H₁₂Cl₂Pt
分子量: 374.17 g/mol
MDL编号: MFCD00012413
CAS号: 12080-32-9
EINECS: 235-144-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 24.9 to 26.4 %
Chloride 18.0 to 20.0 %