Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
D3546-5G D3546-1G
TCIAD3546-5GEA 0 CNY
TCIAD3546-5G TCIAD3546-1G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate ≥97.0% (通过HPLC)
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
分子式: C₅H₉N₂O₄P
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD07368360
CAS号: 90965-06-3
Merck Index: 14,01177
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd8f383d374107e604a22c2353695dbdc5920ca&vid=ecd8f383d374107e604a22c2353695dbdc5920ca&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%