[N-[ɑ-[2-(Dibutylglycinamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3543-1G D3543-100MG
TCIAD3543-1GEA 0 CNY
TCIAD3543-1G TCIAD3543-100MG
[N-[ɑ-[2-(Dibutylglycinamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥95.0% (通过滴定分析)
[N-[alpha-[2-(Dibutylglycinamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel
分子式: C₂₅H₃₁N₃NiO₃
CAS号: 847654-16-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %