3,5-吡唑二羧酸二乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D3507-1G D3507-5G
TCIAD3507-1GEA 0 CNY
TCIAD3507-1G TCIAD3507-5G
3,5-吡唑二羧酸二乙酯 ≥98.0% (通过GC)
3,5-吡唑二羧酸二乙酯
分子式: C₉H₁₂N₂O₄
MDL编号: MFCD00152167
CAS号: 37687-24-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C