4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D3482-25G D3482-5G
TCIAD3482-25GEA 0 CNY
TCIAD3482-25G TCIAD3482-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (通过滴定分析)
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
分子式: C₉H₁₃NO
沸点: 123°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD03840449
CAS号: 1703-46-4
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %