二(乙二醇)苯甲醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 2-[2-(苯基甲氧基)乙氧基]乙醇
D3408-25G D3408-500G
TCIAD3408-25GEA 0 CNY
TCIAD3408-25G TCIAD3408-500G
二(乙二醇)苯甲醚 ≥98.0% (by GC)
二(乙二醇)苯甲醚
分子式: C₁₁H₁₆O₃
闪点: 158°C
MDL编号: MFCD00029649
CAS号: 2050-25-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %