N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-(4-Methyl-2-pentyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-[(4-Methyl-2-pentyl)amino]diphenylamine, N1-(4-Methylpentan-2-yl)-N4-phenylbenzene-1,4-diamine
D3331-500G D3331-25G
TCIAD3331-500GEA 0 CNY
TCIAD3331-500G TCIAD3331-25G
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (by GC)
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine
分子式: C₁₈H₂₄N₂
分子量: 268.40 g/mol
沸点: 165°C
MDL编号: MFCD00072248
CAS号: 793-24-8
EINECS: 212-344-0
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to Dark blue to Black pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C