3,4-二氢-2H-吡喃-2-甲醇 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D3295-1G
D3295-5G
TCIAD3295-1GEA
0
CNY
TCIAD3295-1G
TCIAD3295-5G
3,4-二氢-2H-吡喃-2-甲醇 ≥97.0% (通过GC)
3,4-二氢-2H-吡喃-2-甲醇
分子式:
C₆H₁₀O₂ 沸点: 93°C 闪点: 85°C |
MDL编号:
MFCD00051507 CAS号: 3749-36-8 EINECS: 223-150-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |