2,3-二溴丙酰氯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3288-25G D3288-5G
TCIAD3288-25GEA 0 CNY
TCIAD3288-25G TCIAD3288-5G
2,3-二溴丙酰氯 ≥98.0% (通过滴定分析)
2,3-二溴丙酰氯
分子式: C₃H₃Br₂ClO
沸点: 193°C
闪点: 66°C
MDL编号: MFCD00000712
CAS号: 18791-02-1
EINECS: 242-575-2
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %