3-羟基戊二酸二乙酯 95,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Synonyms: 3-Hydroxyglutaric Acid Diethyl Ester, Diethyl 3-hydroxyglutarate
D3196-25G D3196-5G
TCIAD3196-25GEA 0 CNY
TCIAD3196-25G TCIAD3196-5G
3-羟基戊二酸二乙酯 95,0 GC_ASSAY_METHOD
3-羟基戊二酸二乙酯
分子式: C₉H₁₆O₅
分子量: 204.22 g/mol
沸点: 107°C
MDL编号: MFCD00009202
CAS号: 32328-03-3
EINECS: 250-992-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %