二叔丁基硅基双(三氟甲烷磺酸) ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D3135-1G D3135-5G
TCIAD3135-1GEA 0 CNY
TCIAD3135-1G TCIAD3135-5G
二叔丁基硅基双(三氟甲烷磺酸) ≥97.0% (通过滴定分析)
二叔丁基硅基双(三氟甲烷磺酸)
分子式: C₁₀H₁₈F₆O₆S₂Si
闪点: 90°C
CAS号: 85272-31-7
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %