亚硫酸亚乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-氧代-1,3,2-二氧硫杂戊烷, 亚硫酸乙二醇酯
D2977-25G D2977-5G
TCIAD2977-25GEA 0 CNY
TCIAD2977-25G TCIAD2977-5G
亚硫酸亚乙酯 ≥98.0% (by GC)
亚硫酸亚乙酯
分子式: C₂H₄O₃S
分子量: 108.11 g/mol
沸点: 172°C
闪点: 114°C
MDL编号: MFCD00005354
CAS号: 3741-38-6
EINECS: 223-131-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %