反-N,N′-二甲基环己烷-1,2-二胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Danger
|
D2946-1G
D2946-5G
TCIAD2946-1GEA
0
CNY
TCIAD2946-1G
TCIAD2946-5G
反-N,N′-二甲基环己烷-1,2-二胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
反-N,N′-二甲基环己烷-1,2-二胺
分子式:
C₈H₁₈N₂ 沸点: 83°C |
MDL编号:
MFCD03001702 CAS号: 67579-81-1 UN号: 2735 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |