2,2-二乙氧基丙腈 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2866-25ML D2866-5ML
TCIAD2866-25MLEA 0 CNY
TCIAD2866-25ML TCIAD2866-5ML
2,2-二乙氧基丙腈 ≥98.0% (通过GC)
2,2-二乙氧基丙腈
分子式: C₇H₁₃NO₂
沸点: 79°C
闪点: 44°C
MDL编号: MFCD00209573
CAS号: 56011-12-2
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %