反-1,3-二苯基-2-丙烯-1-醇 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2808-25G D2808-5G
TCIAD2808-25GEA 0 CNY
TCIAD2808-25G TCIAD2808-5G
反-1,3-二苯基-2-丙烯-1-醇 ≥97.0% (通过GC)
反-1,3-二苯基-2-丙烯-1-醇
分子式: C₁₅H₁₄O
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00239426
CAS号: 62668-02-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C