4-二乙氨基-2-丁炔-1-醇 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
D2805-25ML D2805-5ML
TCIAD2805-25MLEA 0 CNY
TCIAD2805-25ML TCIAD2805-5ML
4-二乙氨基-2-丁炔-1-醇 ≥95.0% (by GC, titration analysis)
4-二乙氨基-2-丁炔-1-醇
分子式: C₈H₁₅NO
分子量: 141.21 g/mol
闪点: 100°C
MDL编号: MFCD00671356
CAS号: 10575-25-4
EINECS: 234-163-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %