2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic Acid
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-p-toluic Acid
D2770-25G D2770-5G
TCIAD2770-25GEA 0 CNY
TCIAD2770-25G TCIAD2770-5G
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic Acid
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
分子式: C₈H₈O₄
分子量: 168.15 g/mol
MDL编号: MFCD00184686
CAS号: 480-67-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %