3,3-二苯基-1-丙醇 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
D2760-25G
D2760-5G
TCIAD2760-25GEA
0
CNY
TCIAD2760-25G
TCIAD2760-5G
3,3-二苯基-1-丙醇 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3,3-二苯基-1-丙醇
分子式:
C₁₅H₁₆O 分子量: 212.29 g/mol 沸点: 208°C |
MDL编号:
MFCD00002930 CAS号: 20017-67-8 EINECS: 243-466-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |