5,5′-二溴-2,2′-联噻吩 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
D2755-1G D2755-5G
TCIAD2755-1GEA 0 CNY
TCIAD2755-1G TCIAD2755-5G
5,5′-二溴-2,2′-联噻吩 ≥98.0% (by GC)
5,5′-二溴-2,2′-联噻吩
分子式: C₈H₄Br₂S₂
分子量: 324.05 g/mol
MDL编号: MFCD00219110
CAS号: 4805-22-5
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C