二氯(p-甲基异丙苯)钌(II) 二聚体 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D2751-1G D2751-5G
TCIAD2751-1GEA 0 CNY
TCIAD2751-1G TCIAD2751-5G
二氯(p-甲基异丙苯)钌(II) 二聚体 ≥95.0% (通过滴定分析)
二氯(p-甲基异丙苯)钌(II) 二聚体
分子式: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
MDL编号: MFCD00064793
CAS号: 52462-29-0
EINECS: 435-530-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %