Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D2734-1G
D2734-5G
TCIAD2734-1GEA
0
CNY
TCIAD2734-1G
TCIAD2734-5G
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate
分子式:
C₉H₁₀O₄ |
MDL编号:
MFCD00583539 CAS号: 25379-88-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |