3,4-二甲氧基噻吩 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2728-1G
D2728-5G
TCIAD2728-1GEA
0
CNY
TCIAD2728-1G
TCIAD2728-5G
3,4-二甲氧基噻吩 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二甲氧基噻吩
分子式:
C6H8O2S 闪点: 107°C |
MDL编号:
MFCD01096546 CAS号: 51792-34-8 |
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |