3,5-Diamino-2,4,6-trimethylbenzenesulphonic acid ≥93.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,6-Diaminomesitylene-4-sulphonic acid, 2,4,6-Trimethyl-3,5-diaminobenzenesulphonic acid
D2709-25G D2709-5G
TCIAD2709-25GEA 0 CNY
TCIAD2709-25G TCIAD2709-5G
3,5-Diamino-2,4,6-trimethylbenzenesulphonic acid ≥93.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Diamino-2,4,6-trimethylbenzenesulphonic acid
分子式: C₉H₁₄N₂O₃S
分子量: 230.28 g/mol
MDL编号: MFCD00043827
CAS号: 32432-55-6
EINECS: 251-039-7
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %