(+)-O,O′-二特戊酰基-D-酒石酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (+)-DPTA
D2702-1G D2702-5G
TCIAD2702-1GEA 0 CNY
TCIAD2702-1G TCIAD2702-5G
(+)-O,O′-二特戊酰基-D-酒石酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(+)-O,O′-二特戊酰基-D-酒石酸
分子式: C₁₄H₂₂O₈
分子量: 318.32 g/mol
MDL编号: MFCD00015634
CAS号: 76769-55-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C