(-)-O,O′-二特戊酰基-L-酒石酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (-)-DPTA
D2686-25G D2686-5G
TCIAD2686-25GEA 0 CNY
TCIAD2686-25G TCIAD2686-5G
(-)-O,O′-二特戊酰基-L-酒石酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(-)-O,O′-二特戊酰基-L-酒石酸
分子式: C₁₄H₂₂O₈
分子量: 318.32 g/mol
MDL编号: MFCD00066535
CAS号: 65259-81-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C